Learn More
3-Amino-4-chlorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11410553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11410553 25 g 25g
11420553 100 g 100g
11430553 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11410553 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12671.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2840-28-0
Formula molecolare C7H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Numero MDL MFCD00007671
InChI Key DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 3-amino-4-chloro, unii-3q8r4430cf, 3-amino-4-chloro benzoic acid, 3-amino-4-chloro-benzoic acid, 4-chloro-3-amino benzoic acid, pubchem8988, acmc-1cmgg, 5-carboxy-2-chloroaniline, dsstox_cid_24414, dsstox_rid_80213
PubChem CID 76092
IUPAC Name 3-amino-4-chlorobenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-chlorobenzoic acid
Punto di fusione 213°C to 218°C
Quantità 25 g
Beilstein 2085846
Peso formulazione 171.58
Percent Purity 98%