Learn More
3-Amino-4-chlorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15750839 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15750839 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15750839 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 219305000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-chlorobenzoic acid
CAS 2840-28-0
Punto di fusione 214.0°C to 218.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Formula molecolare C7H6ClNO2
Formula lineare H2NC6H3(Cl)CO2H
Quantità 500 g
Beilstein 14,412
Sinonimo benzoic acid, 3-amino-4-chloro, unii-3q8r4430cf, 3-amino-4-chloro benzoic acid, 3-amino-4-chloro-benzoic acid, 4-chloro-3-amino benzoic acid, pubchem8988, acmc-1cmgg, 5-carboxy-2-chloroaniline, dsstox_cid_24414, dsstox_rid_80213
InChI Key DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)Cl
IUPAC Name 3-amino-4-chlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 171.58
PubChem CID 76092
Peso formulazione 171.58
Percent Purity 98%