Learn More
3-Amino-4-chlorobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30323342
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323342 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323342 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61774550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-chlorobenzoic Acid
CAS 2840-28-0
Formula molecolare C7H6ClNO2
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(ccc1Cl)C(=O)O
IUPAC Name 3-amino-4-chlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Peso formulazione 171.0087