Learn More
3-Amino-4-chlorobenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Amino-4-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 2840-28-0 |
| Formula molecolare | C7H6ClNO2 |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1cc(ccc1Cl)C(=O)O |
| IUPAC Name | 3-amino-4-chlorobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 171.58 |
| Peso formulazione | 171.0087 |