Learn More
3-Amino-4-cyanopyrazole, TRC
Codice prodotto. 30312966
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312966 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312966 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA603520250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-cyanopyrazole
CAS 16617-46-2
Formula molecolare C4 H4 N4
Quantità 250 g
Sinonimo Allopurinol Nitrile Impurity
InChI Formula InChI=1S/C4H4N4/c5-1-3-2-7-8-4(3)6/h2H,(H3,6,7,8)
SMILES Nc1n[nH]cc1C#N
IUPAC Name 3-amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 108.1
Peso formulazione 108.0436