Learn More
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 11956121 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11956121 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11956121 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445290010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 873566-75-7 | C6H7BFNO2 | 154.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
CAS 873566-75-7
Punto di fusione 226°C to 232°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H7BFNO2
Numero MDL MFCD03092925
Quantità 1 g
Sinonimo 3-amino-4-fluorophenyl boronic acid, 3-amino-4-fluorobenzeneboronic acid, 5-borono-2-fluoroaniline, 3-amino-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 3-amino-4-fluorophenyl, boronic acid,b-3-amino-4-fluorophenyl, hydrochloride, pubchem1743, acmc-209qjr, 3-amino-4-fluoro phenylboronic acid
InChI Key SYBMNJPUZMUPGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(F)C=CC(=C1)B(O)O
IUPAC Name (3-amino-4-fluorophenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 154.94
PubChem CID 21954814
Peso formulazione 154.94
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.