Learn More
3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10566015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10566015 5 g 5g
10775473 10 g 10g
11356935 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10566015 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01747DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 175278-60-1
Formula molecolare C6H8N2O7S
Molecular Weight (g/mol) 252.197
InChI Key HJASIPICABEOAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid hydrate, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-, hydrate 1:1, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-,hydrate 1:1, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid-water 1/1
PubChem CID 5712259
IUPAC Name 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid;hydrate
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)N)S(=O)(=O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 252.21
Percent Purity 97%