Learn More
3-Amino-4-hydroxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30337170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337170 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337170 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA63481550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 1571-72-8
Formula molecolare C7 H7 N O3
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(ccc1O)C(=O)O
IUPAC Name 3-amino-4-hydroxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Peso formulazione 153.0426