Learn More
3-Amino-4-hydroxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30342280
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342280 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342280 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA634815500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 1571-72-8
Formula molecolare C7 H7 N O3
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(ccc1O)C(=O)O
IUPAC Name 3-amino-4-hydroxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Peso formulazione 153.0426