Learn More
3-Amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 11976041 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11976041
Brand: Thermo Scientific Acros 444510010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 760990-10-1
Formula molecolare C12H18BNO3
Molecular Weight (g/mol) 235.09
InChI Key RXHWPAXQYXTPJB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3-amino-4-hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenol, 2-amino-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, phenol, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 46738034
IUPAC Name 2-amino-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)O)N
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 151°C to 152°C
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 235.09
Percent Purity 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.