Learn More
3-Amino-4-iodo-1H-indazole, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10199359 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10199359 5 g 5g
10311730 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10199359 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435750050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Identificatori chimici
CAS 599191-73-8
Formula molecolare C7H6IN3
Molecular Weight (g/mol) 259.05
Numero MDL MFCD03426697
InChI Key OEQIVIYSUJXCFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodo-1h-indazol-3-ylamine, 3-amino-4-iodo-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 4-iodo, 3-amino-4-iodoindazole, 4-iodo-1h-indazol-amine, ksc268o0n, 4-iodo-1h-indazole-3-amine, 4-iodo-1h-indazole-3-ylamine, 3-amino-4-iodo-indazole
PubChem CID 4057787
IUPAC Name 4-iodo-1H-indazol-3-amine
SMILES NC1=NNC2=CC=CC(I)=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-iodo-1H-indazole
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 150.0°C to 152.0°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 259.05
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.