Learn More
3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole, 97%
Codice prodotto. 11996221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11996221 1 g 1g
11916231 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11996221 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444520010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 81542-51-0 | C3H4IN3 | 208.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81542-51-0
Formula molecolare C3H4IN3
Molecular Weight (g/mol) 208.99
InChI Key CPVCVVMJPIOKMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodo-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-iodo-1h-pyrazole, 4-iodo-2h-pyrazol-3-amine, 4-iodo-3-aminopyrazole, 3-amino-4-iodo-pyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 4-iodo
PubChem CID 12831626
IUPAC Name 4-iodo-1H-pyrazol-5-amine
SMILES C1=NNC(=C1I)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole
Punto di fusione 143°C to 146°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 208.99
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.