Learn More
3-Amino-4-methoxybenzamide, 98%
Codice prodotto. 11411678
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11411678 25 g 25g
11401678 5 g 5g
11421678 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11411678 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13942.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17481-27-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17481-27-5
Formula molecolare C8H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00017132
InChI Key INCJNDAQNPWMPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzamide, 3-amino-4-methoxy, 3-amino-p-anisamide, 3-amino-4-methoxy-benzamide, 3-amino-4-methoxy benzamide, acmc-209e8v, 5-amino-4-methoxybenzamide, cambridge id 5306680, ksc495o3j, incjndaqnpwmpz-uhfffaoysa
PubChem CID 87135
IUPAC Name 3-amino-4-methoxybenzamide
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-methoxybenzamide
Punto di fusione 156°C to 160°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 98%