Learn More
3-Amino-4-methylbenzamide, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 357050250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 19406-86-1 Peso : 0.07500kg
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10008861
  • 108.90€ / 25g
Spedizione stimata
10-11-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
19406-86-1
150.18
VYBKAZXQKUFAHG-UHFFFAOYSA-N
88043
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N
C8H10N2O
MFCD00035936
benzamide, 3-amino-4-methyl, 3-amino-p-toluamide, 3-amino-4-methyl-benzamide, unii-51vb4677ff, atad, acmc-1c8qe, dsstox_cid_24407, dsstox_rid_80206, 3-amino-4-methyl benzamide, 3-azanyl-4-methyl-benzamide
3-amino-4-methylbenzamide
Specifica
3-Amino-4-methylbenzamide
Glass bottle
128.0°C to 132.0°C
98%
97.5
97.5% min. (GC)
NH2C6H3(CH3)CONH2
benzamide, 3-amino-4-methyl, 3-amino-p-toluamide, 3-amino-4-methyl-benzamide, unii-51vb4677ff, atad, acmc-1c8qe, dsstox_cid_24407, dsstox_rid_80206, 3-amino-4-methyl benzamide, 3-azanyl-4-methyl-benzamide
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N
150.18
150.18
98%
Authentic
Brown
25g
19406-86-1
100.0
C8H10N2O
MFCD00035936
VYBKAZXQKUFAHG-UHFFFAOYSA-N
3-amino-4-methylbenzamide
88043
Crystalline Chunks
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-4-methylbenzamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SDS Documenti