Learn More
3-Amino-4-methylbenzoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17930886
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17930886 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17930886 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3374.170025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Amino-4-methylbenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-methylbenzoic Acid
CAS 2458-12-0
Nomi componenti o analita 3-Amino-4-methylbenzoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H9 N O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1N)C(=O)O
IUPAC Name 3-amino-4-methylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Quantità 25 mg
Peso formulazione 151.0633 g/mol