Learn More
3-Amino-4-methylbiphenyl, 98%
Codice prodotto. 15463817
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15463817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15463817 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28265.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 80938-67-6 | C13H13N | 183.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-methylbiphenyl
CAS 80938-67-6
Formula molecolare C13H13N
Numero MDL MFCD00270126
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 5-phenyl-o-toluidine, 3-amino-4-methylbiphenyl, 4-methyl-1,1'-biphenyl-3-amine, 2-methyl-5-phenylphenylamine, 1,1'-biphenyl-3-amine, 4-methyl, 4-methylbiphenyl-3-amine, 2-methyl-5-phenyl-aniline
InChI Key YLKSTPDTTKOSIL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1N)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 2-methyl-5-phenylaniline
Molecular Weight (g/mol) 183.25
PubChem CID 149880
Peso formulazione 183.26
Percent Purity 98%