Learn More
3-Amino-4-methylphenylboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15394988 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15394988 1 g 1g
15304998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15394988 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455180010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 22237-12-3
Formula molecolare C7H11BClNO2
Molecular Weight (g/mol) 187.43
Numero MDL MFCD01632201
InChI Key BKFDOPYYSBQWIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-amino-4-methylbenzeneboronic acid, 3-amino-4-methyl-phenyl boronic acid, 3-amino-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-amino-4-methylphenyl, acmc-20agxu, pubchem1745, 3-amino-4-methylphenylboranic acid, 3-amino4methyl phenyl boronic acid
PubChem CID 2737803
SMILES Cl.CC1=CC=C(C=C1N)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Punto di fusione 250.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name (3-amino-4-methylphenyl)boronic acid hydrochloride
Peso formulazione 150.98
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.