Learn More
3-Amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10163672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10163672 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10163672 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW03132DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
CAS 849066-52-0
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H8F3NO2S
Numero MDL MFCD00115029
Quantità 1 g
Sinonimo 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl
InChI Key BPFFXVCOJJGNQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(SC(=C1C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
IUPAC Name 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 287.26
PubChem CID 2740235
Peso formulazione 287.26
Percent Purity 95%