Learn More
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole, 97%
Codice prodotto. 15435997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15435997 250 mg 250mg
15415997 1 g 1g
15425997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15435997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33202.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1000018-06-3 | C8H8BrN3 | 226.077 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1000018-06-3
Formula molecolare C8H8BrN3
Molecular Weight (g/mol) 226.077
Numero MDL MFCD09864804
InChI Key BKBSBRJIGMVBFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-1-methyl-1h-indazol-3-amine, 3-amino-5-bromo-1-methyl-1h-indazole, acmc-2097ln, 5-bromo-1-methyl-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 26369215
IUPAC Name 5-bromo-1-methylindazol-3-amine
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C(=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Punto di fusione 133°C to 135°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 226.08
Percent Purity 97%