Learn More
3-Amino-5-bromo-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15426167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15426167 1 g 1g
15436167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15426167 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33351.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 61272-71-7 | C7H6BrN3 | 212.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61272-71-7
Formula molecolare C7H6BrN3
Molecular Weight (g/mol) 212.05
Numero MDL MFCD03426696
InChI Key OMPYFDJVSAMSMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-5-bromo-1h-indazole, 3-amino-5-bromoindazole, 5-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 5-bromo, 5-bromo-1h-indazole-3-ylamine, pubchem18573, 3-amino-5-bromo-indazole, acmc-1b3h9, 5-bromo-1h-indazole-3-amine
PubChem CID 817910
IUPAC Name 5-bromo-1H-indazol-3-amine
SMILES NC1=NNC2=CC=C(Br)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Punto di fusione 171°C to 174°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 212.05
Percent Purity 97%