Learn More
3-Amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid, TRC
Codice prodotto. 30323413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323413 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323413 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5949901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid
CAS 870997-85-6
Formula molecolare C6H5BrN2O2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(Br)cnc1C(=O)O
IUPAC Name 3-amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 217.02
Peso formulazione 215.9534