Learn More
3-Amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid |
| CAS | 870997-85-6 |
| Formula molecolare | C6H5BrN2O2 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1cc(Br)cnc1C(=O)O |
| IUPAC Name | 3-amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 217.02 |
| Peso formulazione | 215.9534 |