Learn More
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15295998
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
1904-24-1
C5H9N3
111.15
MFCD08060982
AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
3-ethyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-ethyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-ethylpyrazole, 3-amino-5-ethyl-1h-pyrazole, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-ethyl, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, ethyl-5-aminopyrazole, 3-amino-5-ethypyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-ethyl
21991095
5-ethyl-1H-pyrazol-3-amine
CCC1=CC(N)=NN1
1904-24-1
C5H9N3
111.15
MFCD08060982
AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
3-ethyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-ethyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-ethylpyrazole, 3-amino-5-ethyl-1h-pyrazole, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-ethyl, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, ethyl-5-aminopyrazole, 3-amino-5-ethypyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-ethyl
21991095
5-ethyl-1H-pyrazol-3-amine
CCC1=CC(N)=NN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 111.15
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.