Learn More
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10037839
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10037839 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10037839 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00221DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole
CAS 1904-24-1
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C5H9N3
Numero MDL MFCD08060982
Quantità 1 g
Sinonimo 3-ethyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-ethyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-ethylpyrazole, 3-amino-5-ethyl-1h-pyrazole, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-ethyl, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, ethyl-5-aminopyrazole, 3-amino-5-ethypyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-ethyl
InChI Key AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC(N)=NN1
IUPAC Name 5-ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Molecular Weight (g/mol) 111.15
PubChem CID 21991095
Peso formulazione 111.15
Percent Purity 97%