Learn More
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole, 98%
Codice prodotto. 11430253
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11430253 100 g 100g
11410253 5 g 5g
11420253 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430253 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11412.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6126-22-3 | C3H5N3O | 99.093 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6126-22-3
Formula molecolare C3H5N3O
Molecular Weight (g/mol) 99.093
Numero MDL MFCD00022384
InChI Key QZBGOTVBHYKUDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-5-hydroxypyrazole, 3-amino-1h-pyrazol-5-ol, 5-amino-1h-pyrazol-3-ol, 5-amino-1h-pyrazol-3 2h-one, 3-amino-1,2-dihydropyrazol-5-one, 5-aminopyrazol-3-ol, 5-amino-2h-pyrazol-3-ol, 3-pyrazolin-5-one, 3-amino, 5-amino-2,3-dihydro-1h-pyrazol-3-one, 1h-pyrazol-5-ol, 3-amino
PubChem CID 96221
IUPAC Name 5-amino-1,2-dihydropyrazol-3-one
SMILES C1=C(NNC1=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Punto di fusione ∼210°C (decomposition)
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 507793
Peso formulazione 99.09
Percent Purity 98%