Learn More
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10560554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10560554 5 g Amber Glass Bottle 5g
10146433 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10560554 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07975DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 14206-69-0
Formula molecolare C7H8ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 189.60
Numero MDL MFCD00043420
InChI Key CXESTILCPSBCGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride, ahba hydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hcl, 3-amino-5-hydroxy-benzoic acid hydrochloride, benzoic acid, 3-amino-5-hydroxy-, hydrochloride, 3-amino-5-carboxyphenol hydrochloride, 3-carboxy-5-hydroxyanilne hydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid, chloride, 3-amino-5-hydroxybenzoicacidhydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229779
IUPAC Name 3-amino-5-hydroxybenzoic acid;hydrochloride
SMILES Cl.NC1=CC(O)=CC(=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride hydrate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 207.62
Percent Purity 95%