Learn More
3-Amino-5-hydroxypyrazole, 98%
Codice prodotto. 10591681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10591681 5 g Bottiglia in vetro 5g
10688381 25 g Bottiglia in vetro 25g
10107893 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10591681 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 271720050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6126-22-3 | C3H5N3O | 99.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6126-22-3
Numero MDL MFCD00022384
InChI Key QZBGOTVBHYKUDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-5-hydroxypyrazole, 3-amino-1h-pyrazol-5-ol, 5-amino-1h-pyrazol-3-ol, 5-amino-1h-pyrazol-3 2h-one, 3-amino-1,2-dihydropyrazol-5-one, 5-aminopyrazol-3-ol, 5-amino-2h-pyrazol-3-ol, 3-pyrazolin-5-one, 3-amino, 5-amino-2,3-dihydro-1h-pyrazol-3-one, 1h-pyrazol-5-ol, 3-amino
PubChem CID 96221
IUPAC Name 5-amino-1,2-dihydropyrazol-3-one
SMILES C1=C(NNC1=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-hydroxypyrazole
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Beige-Brown to Beige-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H5N3O
Quantità 5 g
Beilstein 25, 3516
Molecular Weight (g/mol) 99.09
Peso formulazione 99.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-5-hydroxypyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.