Learn More
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, 97+%
Codice prodotto. 11482288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11482288 100 g 100g
11462288 5 g 5g
11472288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11482288 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15242.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 16691-43-3 | C2H4N4S | 116.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16691-43-3
Formula molecolare C2H4N4S
Molecular Weight (g/mol) 116.14
Numero MDL MFCD00005231
InChI Key WZUUZPAYWFIBDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, iminothiourazole, 3-imino-5-thiourazole, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol, s-triazole-3-thiol, 5-amino, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 5-amino-1,2-dihydro, 5-amino-1,2-dihydro-3h-1,2,4-triazole-3-thione, unii-353f2d8l1z
PubChem CID 2723869
SMILES NC1=NC(=S)NN1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Punto di fusione >300°C (decomposition)
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 112404
IUPAC Name 5-amino-2,3-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-thione
Peso formulazione 116.15
Percent Purity ≥98%