Learn More
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, TRC
Codice prodotto. 30319822
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319822 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319822 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61294510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
CAS 16691-43-3
Formula molecolare C2H4N4S
Quantità 10 g
Sinonimo 3-Imino-5-thiourazole, 5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
InChI Formula InChI=1S/C2H4N4S/c3-1-4-2(7)6-5-1/h(H4,3,4,5,6,7)
SMILES NC1=NC(=S)NN1
IUPAC Name 5-amino-1,2-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
Molecular Weight (g/mol) 116.14
Peso formulazione 116.0157