Learn More
3-Amino-5-methylpyrazole, 97%
Codice prodotto. 10754373 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10754373 25 g Bottiglia in vetro 25g
10206843 5 g Bottiglia in vetro 5g
10582062 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10754373 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368030250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 31230-17-8 | C4H7N3 | 97.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31230-17-8
Formula molecolare C4H7N3
Molecular Weight (g/mol) 97.12
Numero MDL MFCD00075180
InChI Key FYTLHYRDGXRYEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-5-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-methyl, 5-amino-3-methylpyrazole, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole, 5-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 5-methylpyrazol-3-amine
PubChem CID 93146
IUPAC Name 5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
SMILES CC1=CC(=NN1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-methylpyrazole
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 41.0°C to 43.0°C
Colore Orange to Yellow
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 97.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-5-methylpyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.