Learn More
3-Amino-5-methylthio-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15417525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15417525 1 g 1g
11416400 5 g 5g
11426400 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15417525 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20991.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 72760-85-1 | Molecular Formula: C5H6N4S | Molecular Weight: 154.191 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72760-85-1
Formula molecolare C5H6N4S
Molecular Weight (g/mol) 154.191
Numero MDL MFCD00052745
InChI Key IUVUVQGOSHLPJV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-5-methylthio-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylthio pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyano-5-methylthiopyrazole, 5-amino-3-methylsulfanyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-3-methylthiopyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,3-amino-5-methylthio, 5-amino-3-methylthio-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylsulfanyl-2h-pyrazole-4-carbonitrile
PubChem CID 736200
IUPAC Name 5-amino-3-methylsulfanyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
SMILES CSC1=NNC(=C1C#N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-methylthio-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Punto di fusione 148°C to 150°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 154.19
Percent Purity 97%