Learn More
3-Amino-5-nitrobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11474154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11474154 25 g 25g
11454154 1 g 1g
11464154 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11474154 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12508.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 618-84-8 | C7H6N2O4 | 182.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 618-84-8
Formula molecolare C7H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 182.135
Numero MDL MFCD00017025
InChI Key ZNVHAQRPXAQKRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-5-nitrobenzoic acid, 3-amino-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-5-nitro, 3-amino-5-nitrobenzoicacid, 5-amino-3-nitrobenzoic acid, acmc-20ana2, 3-nitro-5-aminobenzoic acid, 5-nitro-3-aminobenzoic acid, benzoic acid,3-amino-5-nitro, 3-amino-5-nitrobenzoic acid 1g
PubChem CID 239342
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 214°C to 218°C
Quantità 25 g
Beilstein 1457935
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 182.14
Percent Purity 98%