Learn More
3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole, 96%
Codice prodotto. 15466377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15466377 250 mg 250mg
15446377 1 g 1g
15456377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15466377 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33552.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 27182-54-3 | C8H7N3S | 177.225 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27182-54-3
Formula molecolare C8H7N3S
Molecular Weight (g/mol) 177.225
Numero MDL MFCD00159799
InChI Key WOZDQVLZCXNJPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-yl-amine, 5-phenyl-1,2,4-thiadiazole-3-amine, #
PubChem CID 554203
IUPAC Name 5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NS2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole
Punto di fusione 136°C to 137°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 177.23
Percent Purity 96%