Learn More
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole, 98%
Codice prodotto. 11480613
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11480613 5 g 5g
11470613 1 g 1g
11490613 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11480613 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12701.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1572-10-7 | C9H9N3 | 159.192 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1572-10-7
Formula molecolare C9H9N3
Molecular Weight (g/mol) 159.192
Numero MDL MFCD00191749
InChI Key PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
PubChem CID 136655
IUPAC Name 5-phenyl-1H-pyrazol-3-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Punto di fusione 124°C to 128°C
Quantità 5 g
Beilstein 4947
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 98%