Learn More
3-Amino-5-phenylpyrazole, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2690289
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
1572-10-7
C9H9N3
159.19
MFCD00191749
PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
136655
5-phenyl-1H-pyrazol-3-amine
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
1572-10-7
C9H9N3
159.19
MFCD00191749
PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
136655
5-phenyl-1H-pyrazol-3-amine
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-phenylpyrazole
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 118°C to 121°C
Colore Brown to Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Beilstein 24, 148
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.