Learn More
3-Amino-5-phenylpyrazole, 98%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Amino-5-phenylpyrazole |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 118°C to 121°C |
Colore | Brown to Red |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 5 g |
Beilstein | 24, 148 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 5-phenyl-1H-pyrazol-3-amine
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.