Learn More
3-Amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10572012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10572012 1 g 1g
10364522 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10572012 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK00992DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175137-04-9
Formula molecolare C9H14N2OS
Molecular Weight (g/mol) 198.28
Numero MDL MFCD00068165
InChI Key MKHZJBZWKNDDCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboxamide, 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboxamid, 2-thiophenecarboxamide,3-amino-5-1,1-dimethylethyl, 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboximidic acid, pubchem13396, maybridge1_003717, 3-amino-5-t-butyl thiophene-2-carboxamide, 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxamide, 5-tert-butyl-3-aminothiophene-2-carboxamide, 3-amino-5-tert-buty thiophene-2-carboxamide
PubChem CID 2735293
IUPAC Name 3-amino-5-tert-butylthiophene-2-carboxamide
SMILES CC(C)(C)C1=CC(N)=C(S1)C(N)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxamide
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 198.29
Percent Purity 97%