Learn More
3-Amino-5-tert-butylisoxazole, 97%
Codice prodotto. 11498947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498947 25 g 25g
11488947 5 g 5g
11408957 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11498947 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20567.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 55809-36-4 | C7H12N2O | 140.186 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55809-36-4
Formula molecolare C7H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 140.186
Numero MDL MFCD00055620
InChI Key GGXGVZJHUKEJHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-5-tert-butylisoxazole, 5-tert-butylisoxazol-3-amine, 3-amino-5-t-butylisoxazole, 5-tert-butyl isoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 5-1,1-dimethylethyl, 3-amino-5-tertbutylisoxazole, 5-tert-butyl-isoxazol-3-ylamine, 3-amino-5-tert-butyl isoxazole, 5-tert-butyl isoxazole-3-ylamine
PubChem CID 171473
IUPAC Name 5-tert-butyl-1,2-oxazol-3-amine
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=NO1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Punto di fusione 110°C to 113°C
Quantità 25 g
Beilstein 1100990
Peso formulazione 140.19
Percent Purity 97%