Learn More
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11366549
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11366549 5 g 5g
11356549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11366549 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26169.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 328-68-7 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 328-68-7
Formula molecolare C8H6F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 205.14
Numero MDL MFCD00236641
InChI Key WBTHOSZMTIPJLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-amino-5-trifluoromethyl benzoicacid, 5-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-5-trifluoromethyl, pubchem1359, acmc-209xwk, ksc495q1r, 3-amino-5-carboxybenzotrifluoride, buttpark 25\01-23, 3-carboxy-5-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 609556
IUPAC Name 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES NC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto di fusione 142°C to 146°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 205.14
Percent Purity 97%