Learn More
3-Amino-6-bromo-1H-indazole, 97%
Codice prodotto. 15437007
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15437007 10 g 10g
15427007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15437007 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34095.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 404827-77-6 | C7H6BrN3 | 212.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 404827-77-6
Formula molecolare C7H6BrN3
Molecular Weight (g/mol) 212.05
Numero MDL MFCD05665872
InChI Key WLDHNAMVDBASAW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2786631
IUPAC Name 6-bromo-1H-indazol-3-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)NN=C2N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Punto di fusione 227°C to 230°C
Quantità 10 g
Sinonimo 3-amino-6-bromo-1h-indazole, 6-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 6-bromo, 6-bromo-1h-indazole-3-amine, pubchem17937, acmc-209jef, 6-bromo-3-amino-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine,6-bromo, 3-amino-6-bromoindazole, 6-bromo-1h-indazole-3-ylamine
Peso formulazione 212.05
Percent Purity 97%