Learn More
3-Amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15595966 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15595966 5 g 5g
15585966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15595966 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 457420050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Identificatori chimici
CAS 486424-37-7
Formula molecolare C5H4BrN3O2
Molecular Weight (g/mol) 218.01
InChI Key MTNAQEKMSVDTAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxylic acid, 3-amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo, pubchem22388, 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylicacid, acmc-1bna1, ksc235o0r, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo, 3-azanyl-6-bromanyl-pyrazine-2-carboxylic acid
PubChem CID 18521600
IUPAC Name 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid
SMILES C1=C(N=C(C(=N1)N)C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 218.01
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.