Learn More
3-Amino-6-chloropyridazine, 98%
Codice prodotto. 11499482
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499482 5 g 5g
11489482 1 g 1g
11409492 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499482 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10185.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5469-69-2 | C4H4ClN3 | 129.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5469-69-2
Formula molecolare C4H4ClN3
Molecular Weight (g/mol) 129.55
Numero MDL MFCD00051506
InChI Key DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-6-chloropyridazine, 3-pyridazinamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridazinamine, 6-amino-3-chloropyridazine, 6-chloro-3-aminopyridazine, 6-chloropyridazin-3-ylamine, 6-chloro-pyridazin-3-ylamine, unii-ijs443slzg, 3-chloro-6-pyridazinamine, 6-chloro-3-pyridazinylamine
PubChem CID 21643
IUPAC Name 6-chloropyridazin-3-amine
SMILES NC1=CC=C(Cl)N=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-6-chloropyridazine
Punto di fusione ∼218°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 110918
Peso formulazione 129.55
Percent Purity 98%