Learn More
3-Amino-6-chloropyridazine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Amino-6-chloropyridazine |
| CAS | 5469-69-2 |
| Formula molecolare | C4 H4 Cl N3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Risdiplam Impurity 7 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H4ClN3/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H,(H2,6,8) |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)nn1 |
| IUPAC Name | 6-chloropyridazin-3-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 129.55 |
| Peso formulazione | 129.0094 |