Learn More
3-Amino-9-ethylcarbazole, 95%
Codice prodotto. 11379769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11379769 25 g 25g
11389769 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11379769 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22529.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 132-32-1 | C14H14N2 | 210.28 g/mol
Peroxidase substrate for immunoblotting and immunohistochemical staining procedures
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 132-32-1
Formula molecolare C14H14N2
Molecular Weight (g/mol) 210.28
Numero MDL MFCD00004964
InChI Key OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-9-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazol-3-amine, 3-amino-n-ethylcarbazole, 9h-carbazol-3-amine, 9-ethyl, carbazole, 3-amino-9-ethyl, 9-ethylcarbazol-3-ylamine, unii-8q2bg27jbu, 9-ethylcarbazole-3-ylamine, 8q2bg27jbu, 9-ethyl-9h-carbazol-3-ylamine
PubChem CID 8588
IUPAC Name 9-ethylcarbazol-3-amine
SMILES CCN1C2=C(C=C(C=C2)N)C3=CC=CC=C31
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-9-ethylcarbazole
Punto di fusione 98°C to 100°C
Odore Odorless
Quantità 25 g
Peso formulazione 210.28
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-9-ethylcarbazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Amino-9-ethylcarbazole