Learn More
3-Amino-imidazo[1,2-a]pyridine, TRC
Codice prodotto. 30322087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322087 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322087 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA611725250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-imidazo[1,2-a]pyridine
CAS 28036-33-1
Formula molecolare C7H7N3
Quantità 250 mg
Sinonimo Imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
InChI Formula InChI=1S/C7H7N3/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h1-5H,8H2
SMILES Nc1cnc2ccccn12
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Peso formulazione 133.064