Learn More
3-Amino-imidazo[1,2-a]pyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Amino-imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 28036-33-1 |
| Formula molecolare | C7H7N3 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7N3/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h1-5H,8H2 |
| SMILES | Nc1cnc2ccccn12 |
| IUPAC Name | imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 133.15 |
| Peso formulazione | 133.064 |