Learn More
3-Amino-o-cresol, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 209040010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 53222-92-7 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10012630
  • 89.81€ / 1g
Spedizione stimata: 05-08-2021
Identificatori chimici
53222-92-7
123.15
FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
104448
CC1=C(C=CC=C1O)N
C7H9NO
MFCD00007787
3-amino-o-cresol, phenol, 3-amino-2-methyl, 2-amino-o-cresol, 2-methyl-3-aminophenol, 3-hydroxy-2-methylaniline, aminokresol, o-cresol, 3-amino, pubchem15039, 2-methyl-3-amino-phenol, 3-amino-2-methyl phenol
3-amino-2-methylphenol
Specifica
3-Amino-o-cresol
127°C to 133°C
95%
94.0
94% min. (GC)
H2NC6H3(CH3)OH
13, 579
FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-methylphenol
104448
95%
Glass bottle
1g
53222-92-7
100.0
C7H9NO
MFCD00007787
3-amino-o-cresol, phenol, 3-amino-2-methyl, 2-amino-o-cresol, 2-methyl-3-aminophenol, 3-hydroxy-2-methylaniline, aminokresol, o-cresol, 3-amino, pubchem15039, 2-methyl-3-amino-phenol, 3-amino-2-methyl phenol
CC1=C(C=CC=C1O)N
123.15
123.15
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-o-cresol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati