Learn More
3'-Aminoacetophenone, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10473775 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10473775 100 g Bottiglia in vetro 100g
10502761 5 g Bottiglia in vetro 5g
10104080 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10473775 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 160771000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 99-03-6
Formula molecolare C8H9NO
Molecular Weight (g/mol) 135.17
Numero MDL MFCD00007796
InChI Key CKQHAYFOPRIUOM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-aminoacetophenone, 1-3-aminophenyl ethanone, m-aminoacetophenone, 3-aminoacetophenone, 3-acetylaniline, m-acetylaniline, ethanone, 1-3-aminophenyl, 1-3-aminophenyl ethan-1-one, m-aminoacetylbenzene, acetophenone, 3'-amino
PubChem CID 7417
IUPAC Name 1-(3-aminophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3';-Aminoacetophenone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4COCH3
Quantità 100 g
Beilstein 14, 45
Indice di Merck 14, 413
Peso formulazione 135.17