Specifica
| Materiale o nome chimico | 3';-Aminoacetophenone |
| Nota nome | 97% |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | H2NC6H4COCH3 |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 14, 45 |
| Indice di Merck | 14, 413 |
| Vedi altri risultati |