Learn More
3'-Aminoacetophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3'-Aminoacetophenone |
| CAS | 99-03-6 |
| Formula molecolare | C8H9NO |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1-(3-Aminophenyl)ethan-1-one, 1-(3-Aminophenyl)ethanone, 1-Acetyl-3-aminobenzene, 3-Acetylaniline, 3-Acetylphenylamine, 3-Methylcarbonylaniline, 3'-Aminoacetophenone, NSC 7637, m-Acetylaniline, m-Aminoacetophenone, m-Aminoacetylbenzene, β-Aminoacetophenone |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,9H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cccc(N)c1 |
| IUPAC Name | 1-(3-aminophenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 135.16 |
| Peso formulazione | 135.0684 |